เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือQuality Segment
form
liquid
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
storage temp.
−20°C
General description
10x REDTaq® PCR Reaction Buffer is a polymerase chain reaction buffer for use with REDTaq® DNA Polymerase (D4309).
Application
10× REDTaq® PCR Reaction Buffer has been used as a component of reaction mix:
- for PCR detection of virulence genes from Campylobacter jejuni food and clinical isolates in BALB/c mice
- for PCR detection of virulence genes of Campylobacter coli isolates from infected mice liver
- for identifying K-ras mutated alleles by PCR-restriction fragment length polymorphism (RFLP) in patients with colorectal carcinoma
Legal Information
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?