เปลี่ยนการดู
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C14H15BrClNO6
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
408.63
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือgrade
Molecular Biology
sterility
non-sterile
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
molecular cloning: suitable
solubility
methanol: soluble
suitability
suitable for substrate for β-galactosidase
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-6-1-5-8(2-7(6)16)17-3-9(5)22-14-13(21)12(20)11(19)10(4-18)23-14/h1-3,10-14,17-21H,4H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CHRVKCMQIZYLNM-HTOAHKCRSA-N
General description
Red-Gal is a chromogenic substrate for b-galactosidase, used to determine the presence or absence of a cloned DNA insert in bacteria growing on agar plates. Red-Gal is designed to replace X-Gal in the blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype.
Red-Gal is a chromogenic substrate for β-galactosidase, used to determine the presence or absence of a cloned DNA insert in bacteria growing on agar plates. Red-Gal is designed to replace X-Gal in blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype.
Application
Magenta-Gal has been used for staining synthetic cytoplasmic or nuclear LacZ mRNA. It has also been used to detect the expression of the EphB1-β-gal fusion protein. ,Magenta-Gal is suitable for use in the selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype.
Chromogenic substrate for β-galactosidase producing a red or magenta insoluble product.
Biochem/physiol Actions
When Red-Gal is hydrolyzed by β-galactosidase, the resulting product will form a red precipitate. Lac+ colonies grown in the presence of Red-Gal turn an intense red color, allowing for easy differentiation between lac+ and lac- colonies.
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?