Collagenase would be soluble in PBS, however it is recommended to dissolve the enzyme in TESCA buffer containing 50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride. Aliquotes may be stored up to 1 year at -20°C. Avoid repeated freeze thaw cycles. Please see the link below to the product information sheet for additional details.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/321/500/c6885pis.pdf
เลือกขนาด
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|---|---|
25 mg | คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่15 พฤศจิกายน 2569 | เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา |
100 mg | คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่15 พฤศจิกายน 2569 | เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา |
500 mg | คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่15 พฤศจิกายน 2569 | เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา |
1 g | คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่15 พฤศจิกายน 2569 | เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา |
5 g | คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่15 พฤศจิกายน 2569 | เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา |
เกี่ยวกับสินค้านี้
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
suitability
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- for the preparation of arterial tissue for the study of advanced glycosylation end products (AGE)
- for use along with other proteases for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human brain, lung epithelium and many other tissues.
- in liver and kidney perfusion studies, digestion of pancreas, and isolation of nonparenchymal hepatocytes
- for the preparation of viable hepatocytes from rat liver and for the isolation of fat cells from rat adipose tissue
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
This product also contains clostripain, nonspecific neutral protease, and tryptic activities.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | description 0.2 μm filtered, Type V-S, ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | description Type V, ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid | description suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV), Type VIII, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
| specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, ≥1 FALGPA units/mg solid | specific activity >125 CDU/mg solid, ≥1 FALGPA units/mg solid | specific activity 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
| biological source Clostridium histolyticum | biological source - | biological source - | biological source Clostridium histolyticum |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| suitability suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes | suitability - | suitability - | suitability suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Collagenase from Clostridium histolyticum
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
อวัยวะเป้าหมาย
Respiratory system
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
-
In case I want to make a stock solution of Collagenase type II of C. histolyticum to store at -20°C, can this be made in PBS or should this PBS already be supplemented with CaCl2? This is not specified in the product information sheet. Thank you.
1 answer-
Helpful?
-