เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C9H11ClN2O5
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
262.65
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือชื่อสินค้า
5-Chloro-2′-deoxyuridine, thymidine analog
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Cl)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11ClN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
NJCXGFKPQSFZIB-RRKCRQDMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
DNA labeled with 5-chloro-2′-deoxyuridine (CldU) serves as an effective tool to analyze and quantify DNA replication, repair, and recombination. CldU is a potent mutagen, clastogen, and toxicant. It is used as a thymidine analog and is found to alter the dNTP pools and might lead to cell-cycle arrest. CldU produces sister-chromatid exchange but has less response to ionizing radiation compared to other thymine analogs. 5-Chloro-2′-deoxyuridine (CldU) is used to study the miscoding potential of hypochlorous acid damage to DNA and DNA precursors. When used with antibody based immunofluorescent imaging, 5-Chloro-2′-deoxyuridine incorporation may be used in protocols to identify sites of DNA replication. CldU may be used as a labeling substrate in conjunction with other halogenated uridine labeling substrates such as iododeoxyuridine (IdU).
คำเตือน
Warning
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?