Merck
E1161
EDTA Buffer, pH 8.5, 10×, Antigen Retriever
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352107
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
pH
8.5
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
2-8°C
Application
Used as a heat-induced antigen retriever on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies. In immunohistochemistry (IHC), most commonly used fixatives such as formalin mask tissue antigens (cellular, membrane, and nuclear) by their intrinsic crosslinking. This masking results in poor or no staining in IHC. The use of EDTA buffer, pH 8.5, or other antigen retrieval solutions on FFPE tissue sections improves accessibility of antibodies to tissue antigens. EDTA buffer has been used to heat tissue sections in order to visualize antigens by immunohistochemical analysis.
สัญลักษณ์รูปภาพ
Exclamation mark
คำเตือน
Warning
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)