Merck
ข้ามไปที่
EXTRA3
ExtrAvidin® Peroxidase Staining Kit for rabbit antibodies antibody produced in mouse
Synonym(s):
ExtrAvidin® Peroxidase Staining Kits
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ถึงคุณ/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
antibody product type
secondary antibodies
usage
sufficient for 2,000 tests ELISA, Dot blot, sufficient for 200 tests Immunohistology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Contain universal reagents for use with primary antibodies in immunohistology, ELISA, and immunoblotting.
ExtrAvidin® is a unique form of avidin, available only from Sigma, that combines the high specificity and affinity of avidin for biotin with low non-specific binding at physiological pH.
These kits comprise universal reagents for use with primary antibodies in immunohistology, ELISA, and immunoblotting.
ExtrAvidin® is a unique form of avidin, available only from Sigma, that combines the high specificity and affinity of avidin for biotin with low non-specific binding at physiological pH. ExtrAvidin® peroxidase exhibits high sensitivity with low background.
Features and Benefits
  • Use in immunohistology, ELISA, and immunoblotting assays.
  • Affinity Isolated Antibodies have been adsorbed with human IgG and IgM to minimize cross-reactivity.
  • Biotinylated antibodies contain a spacer which improves accessibility for the ExtrAvidin® conjugates.
Other Notes
• 3 mL ExtrAvidin®-Peroxidase
• 3 mL Biotinylated Secondary Antibodies
• Complete Instructions and Assay Protocols
Legal Information
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า ของเราเพื่อจำกัดตัวเลือกของคุณ
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)