เปลี่ยนการดู
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
Biological source:
Porcine intestinal mucosa
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
200 units/μL
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือbiological source
Porcine intestinal mucosa
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 200 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
concentration
200 units/μL
technique(s)
RT-PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified RNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Moloney murine leukemia virus (M-MLV ) reverse transcriptase enzyme is isolated from E. coli expressing a portion of the pol gene of M-MLV on a plasmid. MoMLV RT is made up of 671 amino acid residues. It is a DNA polymerase that uses single-stranded RNA, DNA, or an RNA-DNA hybrid (using a primer) to synthesize a complementary DNA strand.
Application
Features and Benefits
- Thermostable reverse transcriptase active at 37 °C.
- Can be used to generate first strand cDNA of up to 7 kb.
Packaging
Supplied with 10× M-MLV reverse transcriptase buffer containing DTT.
Preparation Note
The enzyme is purified from Escherichia coli expressing the pol gene of M-MLV on a plasmid.
Other Notes
One unit incorporates 1 nmol of TTP into acid precipitable material in 10 min. at 37 °C using poly(A):oligo dT as a template:primer.
Legal Information
Purchase of this product is accompanied by a limited license for use in the Polymerase Chain Reaction (PCR) process for research purposes only and in conjunction with a thermal cycler whose use in the automated performance of the PCR process is covered by an up-front license fee, either by payment to Applied Biosystems or as purchased, i.e., and authorized thermal cycler.
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
คำเตือน
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?