Merck
ข้ามไปที่
M4880
Magnesium chloride
suitable for insect cell culture, BioReagent, ≥97.0%
Synonym(s):
Magnogene
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
MgCl2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
95.21
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-094-6
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
powder
Solubility:
water: 468.7 g/L at 20 °C
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
714 °C (lit.)
solubility
water: 468.7 g/L at 20 °C
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesium chloride has been used:
  • as a metal cofactor supplement in the terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) reaction
  • as a component of Tris assay buffer to prepare substrate stocks for /-N-Acyl lysine substrate screening
  • as a component of low-calcium differentiation medium for keratinocyte differentiation
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
208337449164M8266
Magnesium chloride suitable for insect cell culture, BioReagent, ≥97.0%
Sigma-Aldrich
M4880
Magnesium chloride
Magnesium chloride powder, <200 μm
Sigma-Aldrich
208337
Magnesium chloride
Magnesium chloride AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
449164
Magnesium chloride
Magnesium chloride ≥98%
Sigma-Aldrich
M8266
Magnesium chloride
description
suitable for insect cell culture, BioReagent, ≥97.0%
description
powder, <200 μm
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
description
≥98%
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥97.0%
assay
-
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥98%
solubility
water: 468.7 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Magnesium chloride
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters