เพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
220-163-3
NACRES:
NA.24
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือApplication
The RP-LC-MS Protein Standard is a LC-MS platform standard that is intended to test LC-MS system suitability and intact protein mass measurement. The proteins in MSRT2 are chosen to represent an elution profile for complex proteomic samples. The proteins have been selected based on UV and electrospray response, and are readily observed by both modes of detection. After reconstitution, MSRT2 is an injection-ready standard. MSRT2 can be utilized in studies such as in top-down proteomics.
Other Notes
MSRT2 contains these 9 proteins:
- Ribonuclease B
- Insulin
- Lysozyme
- Transferrin
- Bovine serum albumin (BSA)
- Trypsin inhibitor
- β-lactoglobulin A
- Carbonic anhydrase
- Lactate dehydrogenase
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?