Merck
RAB0502
Human Thyroid Stimulating Hormone ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Synonym(s):
TSH, Thyroid Stimulating Hormone
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... CGA(1081), TSHB(7252)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CGA(1081), TSHB(7252)
General description
The Human TSH (Thyroid Stimulating Hormone) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human TSH in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human TSH
Application
This product is for research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
สามารถซื้อส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์แยกได้
หมายเลขสินค้า
คำอธิบาย
SDS & การกำหนดราคา
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
    SDS
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
สัญลักษณ์รูปภาพ
Health hazard
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
คำเตือน
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)