Merck
ข้ามไปที่
S6191
Sodium chloride
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Synonym(s):
Halite, NaCl
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
500 g
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่26 พฤศจิกายน 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
1 kg
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่26 พฤศจิกายน 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
5 kg
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่26 พฤศจิกายน 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
10 kg
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่26 พฤศจิกายน 2569
เข้าสู่ระบบเพื่อดูราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
NaCl
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Grade:
BioPerformance Certified
Form:
powder or crystals
Solubility:
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในวันที่26 พฤศจิกายน 2569รายละเอียด
​
ขอสั่งทำพิเศษ
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
assay
≥99% (titration)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
cation traces
≤5 ppm (Heavy metals by ICP-OES)
foreign activity
DNase, RNase, Protease, none detected
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium chloride is suitable reagent for plant cell culture studies and insect cell culture studies. It is the suitable reagent used to prepare alkaline Congo red solution. It may be employed in the basal medium for tobacco cell cultures to investigate the osmotic adjustment of NaCl-adapted and nonadapted cell lines.
Other Notes
Easily compare specifications for Sodium Chloride products with the Sodium Chloride specification table.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
94052613423793566
Sodium chloride BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S6191
Sodium chloride
Sodium chloride anhydrous, ≥99.99% (trace metals analysis)
Sigma-Aldrich
940526
Sodium chloride
Sodium chloride puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
Sigma-Aldrich
13423
Sodium chloride
Sodium chloride anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
793566
Sodium chloride
description
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
description
anhydrous, ≥99.99% (trace metals analysis)
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 358 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.99% (trace metals analysis)
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
puriss.
grade
anhydrous
pH
7
pH
7
pH
7
pH
7
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium chloride
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters