Merck
T7659
Trypsin Inhibitor, Defined (1X) Solution
Animal component free, BioReagent, suitable for cell culture
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
This product designed to be used during the subculture of keratinocytes contains Kunitz-type soybean trypsin inhibitor (SBTI) which inhibits the catalytic activity of serine proteases such as trypsin and tryptase. It is used in cell culture to stop the action of trypsin which is used to release cells from substratum during passaging. It may be also useful in other anti-serine protease studies.
Used to neutralize the effects of trypsin/EDTA solution.
Physical form
Solution in 98.7% DPBS and 1.3% Soybean Trypsin Inhibitor.
Preparation Note
Use at a minimum volume ratio of 1:1 TID:trypsin/EDTA.
สัญลักษณ์รูปภาพ
Health hazard
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 2
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)