เปลี่ยนการดู
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115712
eCl@ss:
32035701
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือmaterial
polypropylene tube
Quality Segment
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
6 mL
matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
sulfonic acid bonding
particle size
50 μm
pore size
0.9 mL/g pore volume, 70 Å pore diameter
capacity
0.8 meq/g total capacity
application(s)
food and beverages
separation technique
ion exchange
General description
Retention Mechanism: Cation exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- A polymerically bonded, benzene sulfonic acid functional group, pKa (< 1.0)
- Counter ion is H+
- Silica support allows for use with very organic solvents (no shrinking/swelling)
- Excellent capacity (0.8 meq/g) for cleaning up solution phase combinatorial chemistry reactions (removing target molecules from reaction by-products and excess reagents)
- The presence of the benzene ring offers some mixed-mode capabilities (hydrophobic interactions) that should be considered when extracting cations from aqueous matrices
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Discovery® DSC-SCX SPE Tube
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
nwg
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?