Merck
ข้ามไปที่
1116774
USP
Chlorophyll A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(s):
Chlorophyll a
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C55H72MgN4O5
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
893.49
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3586237
eCl@ss:
25140904
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chlorophyll a
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
InChI key
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
A procedure has been described for harvesting native light-harvesting complex IIb (LHCIIb).
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
C5753C614496145
Chlorophyll A United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1116774
Chlorophyll A
Chlorophyll a from spinach
Sigma-Aldrich
C5753
Chlorophyll a
Chlorophyll a from Anacystis nidulans algae
Sigma-Aldrich
C6144
Chlorophyll a
Chlorophyll a analytical standard
Supelco
96145
Chlorophyll a
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
from spinach
description
from Anacystis nidulans algae
description
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
format
-
format
-
format
neat
API family
chlorophyll a
API family
-
API family
-
API family
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Chlorophyll A
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters