Merck
หน้าแรกผลิตภัณฑ์เคมีวิเคราะห์เอกสารอ้างอิงวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง
วัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง
ชุดขวดและภาชนะเคมีต่าง ๆ ที่มีขนาด รูปทรง และสีสันหลากหลาย บางขวดมีฝาและฉลากสีแดง พร้อมสัญลักษณ์เตือนอันตรายที่บ่งชี้ว่าเป็นสารที่ติดไฟได้และกัดกร่อน นอกจากนี้ยังมีขวดเล็ก ๆ ที่มีของเหลวสีเหลือง และหลอดที่มีฝาปิดสีขาว
เราเสนอวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง (CRMs) ในหลากหลายประเภท สำหรับการใช้งานในการทดสอบต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์พิษวิทยาทางนิติวิทยาศาสตร์และทางคลินิก การทดสอบวินิจฉัย การติดตามระดับยาในร่างกาย การทดสอบกัญชา การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การวิจัยทางเภสัชกรรม และการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม
ชุดผลิตภัณฑ์วัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง (CRMs) Supelco® ของเราผลิตตามมาตรฐาน ISO 17034 และได้รับการกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แบรนด์วัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองภายในบริษัทของเรา ได้แก่ Cerilliant®, Certipur® และ TraceCERT® นอกจากนี้ เรายังจัดจำหน่ายวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง (CRMs) จากผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น NIST, National Research Council of Canada (NRC), JRC, Paragon Scientific (ปัจจุบันคือ LGC) และ Whitehouse Scientific
ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย:
  • สารอ้างอิงมาตรฐาน (CRMs) ทั้งแบบอินทรีย์และอนินทรีย์ สำหรับแพลตฟอร์มการทดสอบโครมาโทกราฟี สเปกโตรเมตรีมวล NMR เชิงปริมาณ ICP และ AAS
  • CRM สำหรับแมทริกซ์สิ่งแวดล้อม เพื่อวัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ความเป็นด่าง (alkalinity), BOD, การสอบเทียบ pH, ความขุ่น (turbidity), และการควบคุมคุณภาพดิน (soil QC)
  • CRM สำหรับการใช้งานต่าง ๆ รวมถึงวัตถุดิบอุตสาหกรรม สเปกโทรสโกปี การตรวจสอบคุณภาพอากาศ เคมีคลินิก คุณสมบัติทางกายภาพ และการทดสอบอาหารและเกษตรกรรม
ทรัพยากรผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง