การเลือกเกรดคุณภาพวัสดุอ้างอิงที่ถูกต้อง
Section Overview
- เกรดคุณภาพใบรับรองการวิเคราะห์และการตรวจสอบย้อนกลับแบบมาตรวิทยาและสิ่งที่พวกเขาหมายถึงสำหรับคุณ
- การตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยาและหน่วย SI ของเอกสารอ้างอิงของคุณ
- ISO 17034 และเกรดคุณภาพของมาตรฐานเอกสารอ้างอิงและเอกสารอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง
- อะไรคือสิ่งที่วัดได้ในแต่ละเกรดของเอกสารอ้างอิง
- Understanding your Reference Material Certificate of Analysis
- รูปแบบเอกสารอ้างอิง–คุณต้องการวัสดุที่เป็นระเบียบ, โซลูชันหรือเมทริกซ์หรือไม่
- เลือกเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับวัตถุประสงค์การทดสอบของคุณ
- เกรดคุณภาพใดเหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณมากที่สุด
เกรดคุณภาพใบรับรองการวิเคราะห์และการตรวจสอบย้อนกลับแบบมาตรวิทยาและความหมายสำหรับคุณ
Who Uses Reference Materials?
เอกสารอ้างอิงเป็นองค์ประกอบสำคัญของเวิร์กโฟลว์การทดสอบเชิงวิเคราะห์ ด้วยการสอบเทียบระบบการวัดการตรวจสอบวิธีการและโปรแกรมการควบคุมคุณภาพวัสดุอ้างอิงทำให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้องในการทดสอบ จากวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง (CRM) และเกรดคุณภาพอื่นๆของวัสดุอ้างอิงใบรับรองการวิเคราะห์การตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยาและแนวคิดอื่นๆโลกของวัสดุอ้างอิงนั้นกว้างใหญ่และบางครั้งก็สับสน
แผนภูมิเหล่านี้แสดงหัวข้อเอกสารอ้างอิงที่สำคัญซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยาลำดับชั้นของวัสดุอ้างอิงใบรับรองการวิเคราะห์รูปแบบและการใช้วัสดุอ้างอิงและการพิจารณาการเลือกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การเลือกวัสดุอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานการทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งสำคัญเพราะผลลัพธ์มีความถูกต้องตามการอ้างอิงของคุณเท่านั้น
รูปที่ 1Metrological Traceability
การตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยาเป็นแนวคิดที่สำคัญในโลกของวัสดุอ้างอิง คำพื้นฐานในการตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยาคือหน่วยวัด SI ระบบหน่วยวัดสากลหรือ SI จะกำหนดหน่วยวัดเจ็ดหน่วยเป็นชุดพื้นฐานที่หน่วย SI อื่นๆทั้งหมดสามารถหาได้ หน่วยวัด SI ที่พบมากที่สุดสองหน่วยสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับของวัสดุอ้างอิงคือกิโลกรัมและโมล
การตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยาหมายความว่าการวัดสามารถเปรียบเทียบได้อย่างมีความหมายในสถานที่ที่แตกต่างกันในเวลาที่แตกต่างกันโดยบุคคลที่แตกต่างกันโดยใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
รูปที่ 2ลำดับชั้นของเอกสารอ้างอิง - ประเภทต่างๆคืออะไร
มาตรฐานมาตรวิทยาแห่งชาติ (เช่น NIST, JRC, NMI Australia)
มาตรฐานการชดเชย (เช่น USP, EP, BP, JP, IP)
- ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
- ได้รับการพิจารณาว่าให้ความแม่นยำและการตรวจสอบย้อนกลับในระดับสูงสุด
เอกสารอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง (CRM) (ISO 17034 17025
- ได้รับการพิจารณาว่ามีความแม่นยำความไม่แน่นอนและการตรวจสอบย้อนกลับในระดับสูงสุดสำหรับหน่วยวัด SI
- ผลิตโดยผู้ผลิตวัตถุดิบอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง
เอกสารอ้างอิง (RM) (ISO 17034
- ตอบสนองข้อกำหนด ISO ซึ่งมีความต้องการน้อยกว่าสำหรับ CRMs
- ผลิตโดยผู้ผลิตวัตถุดิบอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการวิเคราะห์ (ISO 9001
- Certificate of Analysis available
- ระดับของการรับรองจะแตกต่างกันไป
เกรดรีเอเจนต์/สารเคมีในการวิจัย
- May come with a Certificate of Analysis
- ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะสำหรับใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ลำดับชั้นวัสดุอ้างอิงประกอบด้วยเกรดคุณภาพหลักห้าเกรดตั้งแต่มาตรวิทยาระดับชาติและมาตรฐานหลักอื่นๆไปจนถึงวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง (CRM), วัสดุอ้างอิง (RMS), มาตรฐานการวิเคราะห์และเกรดการวิจัยหรือสารเคมีการวิจัย ระดับของข้อกำหนดการรับรองและการตรวจสอบย้อนกลับจะเพิ่มขึ้นในแต่ละระดับที่สูงขึ้น ในกรณีที่รัฐบาลของประเทศให้มาตรฐานในระดับสูงสุดแนวทาง ISO เฉพาะจะให้มาตรฐานสำหรับ CRM และ RMS ข้อกำหนด ISO เหล่านี้รวมถึง ISO 17034 ISO/IEC 17025 และ ISO Guide 31
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ISO เหล่านี้ในการผลิต CRMs หรือ RMS สำหรับเกรดคุณภาพทั้งสองนี้จะต้องมีใบรับรองการวิเคราะห์และข้อมูลที่อยู่ภายในจะถูกกำหนดโดยแนวทาง ISO ที่กล่าวถึงข้างต้น ข้อกำหนดด้านคุณภาพสำหรับสองระดับสุดท้ายจะถูกกำหนดโดยผู้ผลิตแต่ละรายแทนที่จะเป็นการรับรองโดยรัฐบาลแห่งชาติหรือ ISO เฉพาะสำหรับ CRMs และ RMS
มีการวัดอะไรบ้างในแต่ละเกรดของเอกสารอ้างอิง
ความบริสุทธิ์และเอกลักษณ์ของวัสดุมักจะรวมอยู่ในใบรับรองการวิเคราะห์สำหรับแต่ละเกรดคุณภาพห้า เนื้อหาและความเสถียรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมาตรฐานหลักหรือ CRM และ RM ที่กำหนดโดย ISO
มาตรฐานการวิเคราะห์และสารเคมีในการวิจัยอาจรวมหรือไม่รวมถึงสองพารามิเตอร์เหล่านี้เนื่องจากการรวมของสารเคมีขึ้นอยู่กับผู้ผลิต มาตรฐานการวิเคราะห์อาจเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพที่สอดคล้องกับคู่มือ ISO 80 ในบางกรณี
จำเป็นต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกันสำหรับมาตรฐานหลัก CRM และ RM แต่พารามิเตอร์นี้จะไม่พบกับเกรดคุณภาพที่ต่ำกว่า ข้อมูลความไม่แน่นอนและการตรวจสอบจะถูกจำกัดเฉพาะมาตรฐานหลักและ CRM เท่านั้น ในโลกด้านเภสัชกรรมมาตรฐานรองอาจเป็น CRM หรือ RMS แต่ที่นี่มีการตรวจสอบย้อนกลับสองประเภทที่แตกต่างกันไปสำหรับหน่วยวัด SI สำหรับ CRM ที่กำหนดโดย ISO รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับกับมาตรฐานหลักที่สอดคล้องกันซึ่งเป็นข้อกำหนดเฉพาะสำหรับมาตรฐานรองด้านเภสัชกรรม
| Parameter | NMI Standard | Compendial Standard | Reference Material | Analytical Standard | Research Chemical | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความบริสุทธิ์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตัวตน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เนื้อหา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ความมั่นคง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ความเป็นเนื้อเดียวกัน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ความไม่แน่นอน | ✓ | ✓ | ||||
| Traceability | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| กรอก | มาตรฐานการวัดหลักหรือมาตรฐานหลัก (Pharma) | มาตรฐานหลักหรือรอง (Pharma) | มาตรฐานรอง (ยา) | |||
ด้วย Certified Reference Material (CRM) หรือ Reference Material Grade จะมาพร้อมกับ Certificate of Analysis (COA) ภายใน CoA มีพารามิเตอร์คุณภาพหลายอย่างที่สำคัญในการทำความเข้าใจ: ความถูกต้องความสม่ำเสมอความเป็นเนื้อเดียวกันความบริสุทธิ์และความมั่นคง นอกจากนี้สิ่งที่ได้รับการรับรองเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจ - คือมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการรับรองไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้นความแรงหรือเนื้อหา
โปรดตรวจสอบ CoA สำหรับระบบคุณภาพของผู้ผลิตกระบวนการรับรองของวัสดุอ้างอิงและข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับ CRM CoA มีความสำคัญเนื่องจากสามารถให้ข้อมูลห้องปฏิบัติการซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าการรับรองของวัสดุอ้างอิงนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ภายในวิธีการทดสอบหรือการประยุกต์ใช้
เปรียบเทียบความแม่นยำกับแหล่งหลักหรือแหล่งที่สองที่ได้รับการรับรอง–มาตรฐานเส้นโค้ง/การสอบเทียบ การเปรียบเทียบการเตรียมการที่เป็นอิสระหลายรายการ
ความสม่ำเสมอ
ของล็อตต่อล็อตที่ตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับล็อตก่อนหน้า
วันหมดอายุของความเสถียรที่กำหนดผ่านสตูดิโอความเสถียรแบบเรียลไทม์
ความเป็นเนื้อเดียวกัน
ทั่วทั้งชุดของ ampoules/vial
ความบริสุทธิ์
สอดคล้องกับวัสดุที่เรียบร้อย ไม่มีการปนเปื้อนหรือการย่อยสลาย
รูปแบบเอกสารอ้างอิง–คุณต้องการวัสดุที่เป็นระเบียบ, โซลูชันหรือเมทริกซ์หรือไม่
วัสดุอ้างอิงสามารถใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันในห้องปฏิบัติการทดสอบขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และความต้องการของวิธีการ รูปแบบทั้งสามสำหรับวัสดุอ้างอิงคือรูปแบบที่เรียบร้อยหรือเป็นผงในสารละลายหรือเมทริกซ์ วัสดุอ้างอิงตระกูล Supelco ® ประกอบด้วย CRM, RMS หรือมาตรฐานการวิเคราะห์ในแต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบ
| การวิเคราะห์ที่เรียบร้อย | In Solution | In Matrix | |
|---|---|---|---|
| แบบฟอร์ม | Vial/Lyophilized | หลอดแก้ว/ขวด/ขวด | หลอดแก้ว/ขวด/ขวด |
| การใช้งาน | ชั่งน้ำหนักทุกวัน/ทุกสัปดาห์เพื่อสร้าง ระดับสต็อกและโซลูชันการทำงาน | พร้อมทำได้รับการรับรองและ พร้อมที่จะใช้หรือเจือจาง | พร้อมทำและได้รับการรับรอง ในระดับการทำงานในเมทริกซ์ที่เลือก |
| ข้อดี | มี ความยืดหยุ่นในการ ใช้งานที่หลากหลาย ขนาดหน่วยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น | สะดวก - ประหยัดเวลา ความเข้มข้นได้รับการรับรอง และตรวจสอบย้อนกลับได้ มั่นคง - ป้องกันจาก การระเหยการถ่ายเท O2 | สะดวก - ประหยัดเวลา ขจัดความจำเป็นในการเจือจางเพิ่มเติม ลงในเมทริกซ์ของ ความเข้มข้นของตัวเลือกและความมั่นคง ได้รับการรับรองและตรวจสอบได้ |
| ข้อเสีย | อาจจะยากที่จะจัดการ: การดูดความชื้นความหนืดการ ใช้เวลาที่ไม่เสถียรซึ่ง อาจทำให้เกิดความแปรปรวนในสัปดาห์ที่สูงขึ้น | ต้องการส่วนผสมที่ถูกต้องของสารวิเคราะห์ที่ความเข้มข้นที่เหมาะสมและปริมาณที่ เข้ากันได้กับวิธีการ | ความเสถียร ในการวิเคราะห์ระยะยาวในเมทริกซ์เทียบกับสารเจือจาง ข้อควรพิจารณาในการจัดการพิเศษและการจัดเก็บเมทริกซ์ทางชีวภาพ |
เลือกเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับวัตถุประสงค์การทดสอบของคุณ
สำหรับคุณสมบัติของเครื่องมือและการสอบเทียบการสร้างและการรักษาความสามารถในการตรวจสอบเป็นสิ่งสำคัญ เอกสารอ้างอิงที่เลือกควรช่วยให้ห้องปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายนี้ ในการใช้งานที่เหมาะสมกับระบบประจำวันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของสิ่งที่ใช้งานได้จริงและใช้งานง่ายแต่เชื่อถือได้และคุ้มค่าสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ในการตรวจสอบวิธีการเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้วัสดุที่มีความแม่นยำสูงและแม่นยำเพื่อแสดงให้เห็นว่าวิธีการในห้องปฏิบัติการมีความแม่นยำและแม่นยำ เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนและการคัดกรองคุณลักษณะที่สำคัญของเอกสารอ้างอิงรวมถึงความถูกต้องและตัวตนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว สำหรับการวัดค่าการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสถียรจำเป็นต้องใช้เอกสารอ้างอิงที่มีความเสถียรและแม่นยำ
| Type of test | Use of Reference Material | ตัวอย่าง | ข้อกำหนดของเอกสารอ้างอิง |
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ/ การปรับเทียบเครื่องมือ | สร้าง ความแม่นยำในการวัดประสิทธิภาพของระบบ | การ ปรับเทียบมาตรฐานความสมดุลของงานประจำประจำปี | ตามรอยได้ |
| การปรับเทียบตามปกติ/ ความเหมาะสมของระบบ | ระบบ/วิธีการรายวัน/รายสัปดาห์ ที่เฉพาะเจาะจงจะสร้างประสิทธิภาพการทำงานตามปกติ | การปรับเทียบสมดุลก่อน การใช้งานการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสำหรับ LC-UV/MS; GC-FID... | มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ ใช้งาน |
| Method validation | ความ แม่นยำ ความแม่นยำความจำเพาะและการรบกวน LOD/LOQ & Linearity | Pharma QC; มาตรฐานการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของ Analyte (s) สิ่งรบกวนสิ่งสกปรก | ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างแม่นยำ |
| ตัวตน | การเปรียบเทียบที่ไม่รู้จักกับที่รู้จัก | วัตถุดิบที่กำลังจะมาถึงใน เภสัชกรรมอาหารฯลฯ การทดสอบการคัดกรอง | ความจริงใจ |
| เนื้อหาหรือการวิเคราะห์ | การวัดปริมาณของสารวิเคราะห์ | สารกำจัดศัตรูพืช/สารพิษจำกัด Pharma QC - เนื้อหา API | เนื้อหาที่ได้รับการรับรอง สามารถตรวจสอบได้ |
| การประเมินความมั่นคง | ตรวจสอบความเสถียรของผลิตภัณฑ์ | Pharma QC | Stable, homogenous |
| Internal Quality Control | ความแม่นยำของวิธีการ | ปริมาณตามปกติของ analytes - ยา/ยาฆ่าแมลง/การวินิจฉัย | เนื้อหาที่ได้รับการรับรอง สามารถตรวจสอบได้ |
| Type of Test | NMI Standard | Compendial Standard | Analytical Standard | Reagent Chemical | คุณลักษณะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ/ การปรับเทียบเครื่องมือ | ✓ | ✓ | ✓ | การตรวจสอบและ ความถูกต้อง | |||
การปรับเทียบตามปกติ/ ความเหมาะสมของระบบ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐานที่ผ่านการรับรอง (หลักหรือ รอง) | ||
| Method validation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ความแม่นยำความแม่นยำ อคติ | ||
| ตัวตน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ความจริงใจ |
| เนื้อหาหรือการวิเคราะห์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Qualified standard | ||
การประเมินความมั่นคง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อาจจะ | Qualified standard | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | อาจจะ | Qualified standard | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Qualified standard |
การประมาณความไม่แน่นอนและการใช้เอกสารอ้างอิง (EURM): หลักสูตรจากศูนย์วิจัยร่วม (JRC) ของคณะกรรมาธิการยุโรป
ศูนย์วิจัยร่วมของคณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดตัวเครื่องมือการศึกษาฟรีเกี่ยวกับการเลือกและการใช้วัสดุอ้างอิงที่ถูกต้อง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สำคัญใน 8 โมดูลประกอบด้วย:
- เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของความไม่แน่นอนและการตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยา
- เรียนรู้วิธีการใช้วัสดุอ้างอิงในการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดและวิธีการสร้างการตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยาของผลการวัด
- Learn how to select the optimal reference material.
- เข้าใจข้อกำหนดของ ISO/IEC 17025
- รับเคล็ดลับในทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีใช้เอกสารอ้างอิงให้ดีที่สุด