เครื่องแก้ว
เคมีในห้องปฏิบัติการพึ่งพาอุปกรณ์แก้วเป็นหลักในการผสม แยก คอนเดนเซชัน หรือเก็บรักษาและจัดการสารเคมีและสภาพแวดล้อมของมัน เพื่อสร้างเงื่อนไขปฏิกิริยาที่ต้องการ ตั้งแต่หลอดแอมปูล ไปจนถึงขวดวัดปริมาตร และระบบกลั่นครบวงจร เรามีอุปกรณ์แก้วทางเคมี Aldrich® ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการวิเคราะห์ของคุณ เยี่ยมชมร้านอุปกรณ์แก้วของเราเพื่อค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการ
หมวดหมู่ยอดนิยม
อุปกรณ์แก้วสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป
ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเกี่ยวข้องกับแบรนด์ (Pyrex, Corning) หรือการใช้งาน (อุปกรณ์แก้วสำหรับการกลั่น) คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราจัดหาอุปกรณ์แก้วคุณภาพสูงที่สุด
ดูผ่านแคตตาล็อกของเราเพื่อเลือกอุปกรณ์แก้วที่มีให้เลือกหลากหลายในขนาดและความจุต่าง ๆ
- บีกเกอร์แก้วบอโรซิลิเกต (มีสเกลและไม่มีสเกล) พร้อมปากเท น้ำหนักผนังสม่ำเสมอ และก้นเรียบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานห้องปฏิบัติการประจำวันของคุณ
- หลอดวัด Aldrich® essentials ผลิตจากแก้วบอโรซิลิเกตใส พร้อมฐานหกเหลี่ยมที่ปลอดภัย ช่วยป้องกันไม่ให้หลอดกลิ้งตกจากโต๊ะทำงาน
- ถังดูดความชื้นจากแก้วแบบกลาง (Neutral glass desiccators) ที่มีผนังหนา ขอบที่ขัดเรียบ แผ่นพอร์ซเลนก้นมีรู และฝาปิด เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานของคุณ
- จานแก้วบอโรซิลิเกตที่มีปากเท (เลือกได้) เพื่อเทของเหลวได้ง่าย สามารถใช้เป็นจานตกผลึกได้ นอกจากนี้ เรายังมีจานเพทรีทำจากแก้วโซดา-ไลม์ใส (ส่วนล่างและส่วนบนเป็นชิ้นเดียวกัน) ที่สามารถใช้ซ้ำได้และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องออโตเคลฟได้
- เราจัดจำหน่ายขวดแก้วบอโรซิลิเกตหลายประเภท ซึ่งมีขนาดความจุหลากหลาย ได้แก่ ขวดเออร์เลนไมเยอร์ ขวดกรอง (ใช้สำหรับการกรองร่วมกับกรวยบุคเนอร์และครุยเซิลกูช) ขวดต้ม (ก้นกลมและก้นแบน) และขวดวัดปริมาตรที่มีจุกปิดทำจากโพลีเอทิลีน
- มีหลอดแก้วบอโรซิลิเกตสองแบบให้เลือก: หลอดเพาะเลี้ยงก้นกลม (พร้อมฝาปิดเฟโนลิกสีดำ) และหลอดทดลองก้นกลมแบบใช้ซ้ำได้ที่ไม่มีขอบ
- ปิเปตวัดปริมาตรเป็นปิเปตแก้วบอโรซิลิเกตแบบใช้ซ้ำได้ ซึ่งมีเครื่องหมายสีขาวแสดงปริมาตรเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- อุปกรณ์กรองด้วยเมมเบรนทำจากแก้วบอโรซิลิเกตใส ซึ่งนิยมใช้ร่วมกับกระดาษกรองขนาด 47 มม. และเมมเบรนไนลอน สำหรับการวิเคราะห์อากาศ น้ำ และน้ำเสีย
- กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์แก้ว Aldrich® Essentials ใหม่ ประกอบด้วยอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสำหรับใช้งานประจำวัน ซึ่งผลิตตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดที่ลูกค้าคาดหวังจากแบรนด์ Sigma-Aldrich® แก้วบีกเกอร์ ขวด กระบอกตวงแบบมีขีดแบ่ง เดสซิเคเตอร์ จานทดลอง ฟลาสก์ และหลอดทดลองของเรา ทำจากแก้วบอโรซิลิเกตคุณภาพสูง เพื่อความทนทาน ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือ อุปกรณ์แก้ววัดปริมาตรของเราผลิตตามมาตรฐาน ASTM และ ISO เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั่วโลก
- แก้ว PYREX® มีความแข็งแรงและเสถียรภาพที่โดดเด่น พร้อมความใสที่เจิดจ้าและความต้านทานต่อสารเคมีที่เหนือชั้น เพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการที่รุนแรงที่สุด ทำให้เป็นคู่หูที่ขาดไม่ได้สำหรับนักเคมีและนักวิจัยมานานกว่า 100 ปี
- DWK KIMBLE® นำเสนออุปกรณ์แก้วพื้นฐานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่ทำจากแก้วบอโรซิลิเกต 33 และโซดาไลม์ รวมถึงขวดสื่อแก้วที่มีดีไซน์แข็งแรงและความใสที่ปรับปรุงแล้ว ขวดปริมาตรปากกว้างสำหรับงานหนัก ชุดอุปกรณ์แก้วระดับไมโครสเกลและมาโครสเกล ท่อเซนทริฟิวจ์แก้วใส และท่อเพาะเลี้ยงแก้วบอโรซิลิเกตแบบใช้แล้วทิ้ง
- แก้วบอโรซิลิเกต 3.3 ของ DWK DURAN® มีจุดเด่นคือคุณภาพที่สม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้สูง ความต้านทานต่อสารเคมีที่สูงมาก พฤติกรรมเฉื่อย ความโปร่งใส อุณหภูมิการใช้งานสูง การขยายตัวทางความร้อนที่น้อยที่สุด และความต้านทานต่อความช็อกทางความร้อนที่สูง อุปกรณ์แก้ว DURAN® เป็นไปตามข้อกำหนดของแก้วกลางประเภท 1 ตามมาตรฐาน USP/EP/JP ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยา
- DWK WHEATON® เป็นแบรนด์ชั้นนำด้านโซลูชันภาชนะคุณภาพสูงสำหรับงานวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีจุดเด่นจากประสบการณ์หลายทศวรรษในการผลิตและปรับแต่งภาชนะแก้วและพลาสติก
- Ace Glass เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกในการผลิตอุปกรณ์แก้ววิทยาศาสตร์ระดับพรีเมียม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือแก้ว
- BRAND® ออกแบบผลิตภัณฑ์แก้วที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา และมีประสิทธิภาพสูง สำหรับการจัดการของเหลวและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เครื่องมือวัดปริมาตร BLAUBRAND® ให้ความสมบูรณ์แบบทางเทคนิคในระดับสูง ผลิตจากแก้วที่มีความทนทานสูงต่อสารเคมีเกือบทุกชนิด – ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับความแม่นยำที่คงทน ผลิตภัณฑ์แก้วคุณภาพสูง "Made in Germany" ของ BRAND® ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพในห้องปฏิบัติการทั่วโลก
- Synthware® Glass นำเสนออุปกรณ์แก้วสำหรับการสังเคราะห์สารอินทรีย์คุณภาพสูง ทุกผลิตภัณฑ์แก้วของบริษัทผลิตจากแก้วบอโรซิลิเกตแบบขยายตัว 33 และตรงตามข้อกำหนด ASTM ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
บริการผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์แก้วตามสั่ง
ศูนย์แก้วของเราเป็นศูนย์ความเป็นเลิศและนวัตกรรมในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์แก้วสำหรับนักเคมีทั่วโลก
ด้วยประสบการณ์ทางเคมีที่กว้างขวางและการร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างนักเคมีและช่างเป่าแก้ว ทำให้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการออกแบบอุปกรณ์แก้ว เราจัดจำหน่ายเครื่องระเหยแบบหมุน Buchi, ขวดก้นกลม 3 คอ, ขวดก๊าซแบบเรียว และอุปกรณ์แก้ว Corning นอกจากนี้ เรายังผลิตภาชนะตามสั่ง (ความจุตั้งแต่ 10 mL ถึง 100 L), อุปกรณ์กลั่น, คอนเดนเซอร์แบบหลายชั้นหุ้ม, แมนิโฟลด์, คอลัมน์หุ้มด้วยเงิน และอะแดปเตอร์พิเศษที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด
ประหยัดเงินและเวลาด้วยการใช้บริการซ่อมแซมของเรา:
ส่งอีเมลความต้องการและแบบออกแบบพิเศษของคุณโดยตรงไปยัง Glass Center ของเราที่ aldglass@milliporesigma.com หรือโทรติดต่อเราที่ (สหรัฐอเมริกา) 414-438-3850 ต่อ 2039 (หรือติดต่อสำนักงานขายในพื้นที่ของคุณ) เพื่อรับคำปรึกษาแบบเฉพาะตัว
เวลาดำเนินการปกติของเราคือ 3-7 วันทำงาน หลังจากรับคำสั่งซื้อ
- ช่างเป่าแก้วระดับมาสเตอร์และซีเนียร์ของเรา ซึ่งมีประสบการณ์รวมกันกว่า 90 ปี จะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีในด้านการประยุกต์ใช้และการออกแบบ เพื่อสนับสนุนความต้องการด้านอุปกรณ์แก้วของคุณ
- เราซ่อมแซมอุปกรณ์แก้วในห้องปฏิบัติการของคุณให้กลับสู่สภาพเดิม ซึ่งช่วยลดการสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายเราผลิตอุปกรณ์แก้วตามสั่งทุกชนิดที่นักเคมีอาจต้องการสำหรับการสังเคราะห์และวิจัย ตั้งแต่ระดับไมโครสเกลไปจนถึงระดับโรงงานนำร่อง
- เราผลิตอุปกรณ์แก้วตามสั่งทุกชนิดที่นักเคมีต้องการสำหรับการสังเคราะห์และวิจัย ตั้งแต่ระดับไมโครสเกลไปจนถึงระดับโรงงานนำร่อง
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
- ใบแจ้งข้อมูลทางเทคนิค: คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์แก้ว
เทคนิคการทดลองที่ดีต้องใช้อุปกรณ์แก้วที่สะอาด เพราะแม้จะดำเนินการทดลองอย่างระมัดระวังเพียงใด ก็อาจให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดได้หากใช้อุปกรณ์แก้วที่สกปรก ในทุกกรณี อุปกรณ์แก้วต้องสะอาดทางกายภาพ ต้องสะอาดทางเคมี และในหลายกรณี ต้องสะอาดทางจุลชีววิทยาหรือปลอดเชื้อ อุปกรณ์แก้วทั้งหมดต้องปราศจากไขมันอย่างสิ้นเชิง เกณฑ์ความปลอดภัยสูงสุดในการตรวจสอบความสะอาดคือการที่ผิวอุปกรณ์แก้วถูกน้ำกลั่นชุ่มอย่างสม่ำเสมอ
- ใบแจ้งข้อมูลทางเทคนิค: การใช้อุปกรณ์แก้วในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย
อุปกรณ์แก้วในห้องปฏิบัติการมีรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย เช่น ถัง แก้วบีกเกอร์ ขวด ภาชนะ ท่อ และอื่น ๆ ซึ่งถูกใช้ในงานต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เราได้สรุปอันตรายหลักที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แก้วในห้องปฏิบัติการ รวมถึงมาตรการป้องกันที่ควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
- ใบแจ้งข้อมูลทางเทคนิค: คำอธิบายเกี่ยวกับแก้ว Pyrex® รุ่น 7740 ที่ใช้ในอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการของ Corning
ในจำนวนแก้วเชิงพาณิชย์หลายร้อยชนิดที่ผลิตขึ้น แก้วบอโรซิลิเกต รหัส 7740 เป็นชนิดที่ใกล้เคียงที่สุดกับแก้วที่เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง แก้วชนิดนี้จะทนต่ออุณหภูมิเกือบทั้งหมดที่ใช้ในการทำงานในห้องปฏิบัติการทั่วไป นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนทางเคมีสูงอีกด้วย ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวที่ต่ำทำให้สามารถผลิตแก้วชนิดนี้ด้วยผนังที่หนา ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงทางกล ในขณะที่ยังคงรักษาความทนต่อความร้อนในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นแก้วที่ผลิตได้ง่ายกว่าแก้วชนิดอื่นส่วนใหญ่ จึงทำให้มีความประหยัดมากขึ้น
- ใบแจ้งข้อมูลทางเทคนิค: คำอธิบายเกี่ยวกับแก้วโซดา-ไลม์ที่ใช้ในอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการของ Corning
แก้วโซดา-ไลม์ รหัส 0215 ใช้สำหรับแก้วฟลินต์
- ใบแจ้งข้อมูลทางเทคนิค: คู่มือการเลือกและใช้อุปกรณ์แก้วแบบฟริตต์
มีผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบฟริตต์ที่มีระดับความพรุนต่างกันถึงห้าแบบ เพื่อให้สามารถกรองสารตกตะกอนที่มีขนาดต่างกันได้ด้วยความเร็วสูงสุด โดยไม่ลดประสิทธิภาพการกักเก็บ
- Ground-glass Joint Tutorial
Ground-glass joint assembly involves threading, sealing, and safe disassembly without clamps.