Septa
มีเซปตาแบบมีฟันและไม่มีฟัน รวมถึงสลีฟสต็อปเปอร์หลากหลายชนิด ให้เลือกใช้เพื่อปิดผนึกชั่วคราวสำหรับข้อต่อของอุปกรณ์แก้ว ท่อ ขวด ท่อ NMR แอมปูล และเทคนิคการใส่ท่อในกระบวนการเคมีที่ไวต่ออากาศ เพื่อปกป้องเนื้อหาที่มีค่าภายในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์จากบรรยากาศ เซปตาของเราจึงให้การปิดผนึกที่เชื่อถือได้ ป้องกันอากาศและความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
- จดหมายข่าว: การค้นหา Septa ยางที่สมบูรณ์แบบ
แผ่นปิดทำจากยางธรรมชาติ ซึ่งยังเป็นที่รู้จักในชื่อ "สลีฟสต็อปเปอร์" ได้ถูกใช้มานานแล้วในฐานะอุปกรณ์ปิดชั่วคราวสำหรับการใช้งานหลากหลายด้าน เช่น ในสาขาเคมี เภสัชกรรม การวิจัยและพัฒนา (R&D) และชีววิทยา เป็นต้น
- บทความ: Septa Thermogreen™ LB-2 ที่หล่อขึ้นรูป
Septa Thermogreen™ LB-2 ที่ผลิตด้วยวิธีหล่อขึ้นรูป ทำจากวัสดุคุณภาพสูงที่มีอัตราการรั่วซึมต่ำ โดยใช้สูตรยางพิเศษเดียวกันกับ Septa Thermogreen™ LB-2 ที่ได้รับความนิยม
- โบรชัวร์: Precision Seal® Septa
แผ่นกั้น Precision Seal® ผลิตขึ้นในสภาพแวดล้อม “ห้องขาว” จากสูตรวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเพียงสูตรเดียว เพื่อรับประกันความสม่ำเสมออย่างสมบูรณ์ในทุกขนาด จากล็อตหนึ่งไปยังล็อตถัดไป
septa Precision Seal
septa Precision Seal® ผลิตจากสูตรยางธรรมชาติที่ได้รับการรับรอง เพื่อมอบความสามารถในการปิดผนึกซ้ำที่เหนือกว่า septa Precision Seal® ของเราจะไม่ลื่นผ่านข้อต่อหรือหลุดออกระหว่างการใส่ท่อหรือเมื่ออยู่ภายใต้ความดัน และสามารถใช้งานได้ขณะทำงานกับตัวทำละลายอินทรีย์ การออกแบบปลั๊กที่ยาวและเรียวของ Precision Seal® เข้ากับข้อต่อเรียวมาตรฐาน ให้พื้นผิวปิดผนึกที่สูงกว่าปลั๊กแบบปลอกมาตรฐาน 50 ถึง 80% การออกแบบซีลภายในของ Precision Seal® septa ช่วยลดการแพร่กระจายของไอสารเคมีและตัวทำละลายขึ้นตามข้อต่อสู่ปลอก ซึ่งอาจทำให้ปลอกบวม รั่ว หรือเสียหายจากการสัมผัส สัมผัสพื้นผิวของยางคล้ายกับข้อต่อแก้วขัด และต้านทานการเคลื่อนที่เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว Precision Seal® septa ของเราผลิตภายใต้สภาพแวดล้อม "White Room" จากล็อตที่ได้รับการรับรองเพียงล็อตเดียว เพื่อให้ได้ความสม่ำเสมออย่างสมบูรณ์ในทุกขนาด
septa Suba-seal
เราจัดจำหน่ายเซปตา Suba-seal ของแท้ ซึ่งให้คุณภาพการปิดเปิดแบบหมุนกลับที่ดีที่สุดที่มีอยู่ พร้อมด้วยตัวหยุดแบบฟันเลื่อย เซปตา Suba-seal ของเรามีหลายขนาดให้เลือก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับขั้นตอนทางเคมีที่ไวต่ออากาศและความชื้น หลังจากเจาะด้วยเข็มที่ไม่ทำลายเนื้อวัสดุ ยางจะปิดช่องเจาะเพื่อปกป้องเนื้อหาภายในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอก เรายังจัดจำหน่าย septa ยางซิลิโคน Suba-seal สำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูง (ต่อเนื่องได้ถึง 200 °C) ซึ่งมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีกว่ายางธรรมชาติ และสามารถนึ่งฆ่าเชื้อในเครื่องออโตเคลฟได้สำหรับการใช้งานในสภาวะปลอดเชื้อ
เซปตาจากยางธรรมชาติ (ปลอกปิด)
เซปตาจากยางธรรมชาติผลิตจากยางธรรมชาติความหนาแน่นต่ำ ซึ่งสามารถใช้ปิดทับตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีความอ่อนโยนและสารละลายน้ำได้ เราจัดจำหน่ายเซปตาจากยางธรรมชาติในหลายขนาดตามความต้องการของคุณ
เซปตาและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
เรามีเซปตาให้เลือกหลากหลายประเภท รวมถึงเซปตาแบบปลอก (Sleeve stopper septa), เซปตาที่ไม่มีเม็ดสี (Pigment free septa), เซปตาแบบฟันเลื่อย (Serrated septa), และฝาปิด Precision Seal® septa สำหรับการใช้งานที่เหมาะสม
ค้นพบกลุ่มผลิตภัณฑ์ GC Septa ที่ครบถ้วนของเราและเครื่องมือมือเฉพาะทาง ซึ่งให้การปิดผนึกที่ไม่มีรั่ว เพื่อรักษาความดันก๊าซพาหะภายในระบบ และเพื่อรับมือกับการเจาะซ้ำๆ ด้วยเข็มฉีดยาในระหว่างการฉีดตัวอย่าง
ดูอุปกรณ์เสริมสำหรับเซปตา ซึ่งรวมถึงถังจัดเก็บแบบดิสเพนเซอร์, Wrap-it tie – เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดเซปตาทำจากยางกับขวดและข้อต่อของฟลาสก์, และเครื่องมือติดตั้ง Wrap-it tie ที่มีทั้งรุ่นทนทานและรุ่นประหยัด