คอลัมน์ HPLC แบบกำหนดเอง
เรามีคอลัมน์ HPLC ให้เลือกมากมายสำหรับการวิเคราะห์โมเลกุลขนาดเล็กและขนาดใหญ่แต่ละคอลัมน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยก U/HPLC และ LC-MS ของคุณในแง่ของการเก็บรักษาความละเอียดและการเลือกรวมถึงเวลาในการพัฒนาวิธีการ นอกเหนือจากข้อเสนอมาตรฐานที่กว้างขวางของเราเรามีคอลัมน์ HPLC ที่กำหนดเองซึ่งเหมาะกับความต้องการในการวิเคราะห์เฉพาะของคุณ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย คอลัมน์ Ascentis ® Express,คอลัมน์ BIOSHELL ™, คอลัมน์ Discovery ®, คอลัมน์ Purospher ®, คอลัมน์ Chiral Astec ® และอื่นๆที่มีขนาดคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้ทั่วทั้งสารเคมีเฟสที่มีอยู่และขนาดอนุภาค
นอกจากนี้ คอลัมน์ Purospher ® และ Purospher ® STAR คอลัมน์ LiChromher ® คอลัมน์ Superspher ® คอลัมน์ LiChromsorb® และ คอลัมน์ ChiraDex ® มีให้เลือกในการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์คอลัมน์ที่หลากหลายรวมถึง คอลัมน์ ที่พร้อมใช้งานของ Hibar ® HR และตลับหมึก LiChromart ® ที่มีตัวยึดตลับหมึก MANU- รถเข็น ® คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงของคอลัมน์และตัวเลือกฮาร์ดแวร์ที่เรานำเสนอ
BIOshell™ Columns
คอลัมน์ BIOSHELL ™ HPLC และ UHPLC ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการแยกตัวทางชีวโมเลกุลที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว คอลัมน์เหล่านี้ใช้อนุภาคที่มีรูพรุนตื้น (superficially porous particles - SPP) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูขุมขนสูงถึง 1000 Å เพื่อแยกโมเลกุลทางชีวภาพขนาดใหญ่อย่างโมโนโคลนอลแอนติบอดีและโปรตีนที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอลัมน์ BIOSHELL ™มีรูปร่างความละเอียดและความไวที่เหนือกว่าทำให้เหมาะสำหรับการค้นพบโปรตีโอมิกส์และยาชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง
Purospher® และ Purospher® STAR Columns
พูโรสเธอ® STAR HPLC และ UHPLC Columnsผลิตจากซิลิกาบริสุทธิ์พิเศษ 99 10% ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดตลอดช่วง pH ที่กว้าง (999 5 ถึง 1.5) คอลัมน์เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสมมาตรสูงสุดที่สอดคล้องกันทำให้เหมาะสำหรับการแยกสารเคมีที่หลากหลายรวมถึงสายพันธุ์พื้นฐานที่เป็นกลางและโลหะ chelating เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกสีที่มีปริมาณการผลิตสูงเชื่อถือได้และสามารถทำซ้ำได้เนื่องจากมีเสถียรภาพที่ยอดเยี่ยมในระยะเคลื่อนที่ที่มีน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
คอลัมน์ Discovery ® HPLC มีระยะการทำงานที่หลากหลายออกแบบมาเพื่อการเลือกที่แตกต่างกันเพื่อการพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์ทางเภสัชกรรมเหมาะสำหรับการใช้งาน HPLC แบบย้อนกลับที่หลากหลายให้ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำซ้ำที่ยอดเยี่ยมในเมทริกซ์ตัวอย่างที่ซับซ้อน กลุ่มผลิตภัณฑ์ Discovery ® ประกอบด้วยสารเคมีเช่น C18, C8, Cyano และ Pentafluorophenylpropyl (F5) ซึ่งออกแบบมาสำหรับการแยกที่ยากและสร้างรูปร่างสูงสุดที่โดดเด่นด้วยความไวสูง
คอลัมน์ Discovery ® BIO
คอลัมน์ Discovery ® BIO ได้รับการออกแบบมาเพื่อการแยกโปรตีนเปปไทด์และโมเลกุลทางชีวภาพขนาดเล็กใน HPLC แบบย้อนกลับ คอลัมน์เหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูขุมขนขนาดใหญ่และสารเคมีสามเฟส (C18, C8 และ C5) ที่ไม่เหมือนใครให้ความสามารถในการเลือกความมั่นคง และความสามารถในการทำซ้ำ เคมีพื้นผิวเฉื่อยที่มีเลือดออกต่ำทำให้เหมาะสำหรับการใช้งาน LC-MS ที่มีความละเอียดอ่อนพร้อมประสิทธิภาพคงที่ตลอดช่วงการวิเคราะห์และการเตรียมการ
คอลัมน์ Ascentis ® HPLC ได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการเก็บรักษาและการเลือกสูงสุดทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแยกโมเลกุลขนาดเล็ก คอลัมน์เหล่านี้ใช้ซิลิกาชนิด B ที่มีความบริสุทธิ์สูงเพื่อให้แน่ใจว่าความเฉื่อยการทำซ้ำและความเสถียรในการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยสารเคมีเฟสที่มีความหลากหลาย คอลัมน์ Ascentis ® ให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพสูงแม้สำหรับการทดสอบระดับการติดตามที่ละเอียดอ่อนที่สุด
คอลัมน์ LiChromher ® HPLC มีอยู่ในเคมีเฟสที่ถูกผูกมัดหลายชนิดบนอนุภาคซิลิกาชนิดทรงกลมชนิด A รวมถึงการปรับเปลี่ยนขั้วและไม่ใช่ขั้วทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย คอลัมน์เหล่านี้มีความเหมาะสมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการประยุกต์ใช้งานและวิธีการที่ได้รับการตรวจสอบหลายพันวิธี
ด้วยการใช้อนุภาคซิลิกาทรงกลมขนาด 4 มม. เพื่อให้ได้แผ่นตามทฤษฎีประมาณ 100,000 แผ่นต่อเมตร คอลัมน์ Superspher ® HPLC จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประสิทธิภาพการแยกสูงขึ้น µm รับอนุภาคซิลิกาประเภท A คอลัมน์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ส่วนผสมที่ซับซ้อนที่ต้องการความจุสูงสุดสูง การปรับเปลี่ยนที่เป็นไปได้หลากหลายรวมถึงอนุพันธ์ที่ไม่ใช่ขั้ว (RP - 8 RP - 18) และอนุพันธ์เชิงขั้ว (SI 60) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการปรับตัวและการแยกที่แน่นอนในการใช้งานที่หลากหลาย
หลายทศวรรษที่ผ่านมา คอลัมน์ LiChromorb ® HPLC เป็นรากฐานสำคัญในการแยกโครมาโตกราฟี คอลัมน์เหล่านี้ใช้อนุภาคซิลิกาที่มีรูพรุนผิดปกติ (ชนิด A) ในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 µm และ 10 µm เพื่อให้ได้การแยกที่สม่ำเสมอและทำซ้ำได้สำหรับการใช้งานต่างๆ คอลัมน์ LiChromorb ® มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบรวมถึงระยะที่ไม่มีขั้ว (RP-10, RP-3) และระยะที่มีขั้ว (Si 60 8 100 18) ทำให้มีประโยชน์สำหรับทั้งโครมาโตกราฟีแบบปกติและแบบย้อนกลับ
SUPELCOSIL™ HPLC Columns
SUPERLCOSIL ™ HPLC Columns ประกอบด้วยระยะห่างของซิลิกาที่มีคุณภาพสูง (ชนิด A) และสามารถรองรับสารเคมีขนาดอนุภาคและการกำหนดค่าคอลัมน์ได้หลากหลาย คอลัมน์เหล่านี้จะถูกอ้างถึงเป็นประจำในวิธีการที่กำหนดไว้ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งาน HPLC ทั้งแบบประจำและแบบพิเศษ
คอลัมน์ Astec ® CHIROBIOTIC ™ HPLC
คอลัมน์ CHIROBIOTIC ® HPLC ได้รับการออกแบบด้วย glycoproteins แบบ macrocyclic ที่เชื่อมโยงร่วมกันบนซิลิกาเจลที่มีความบริสุทธิ์สูงเพื่อให้มีเสถียรภาพและความสามารถในการเลือกที่โดดเด่นสำหรับการแยก chiral คอลัมน์เหล่านี้มีความเป็นเลิศในการแยก enantiomers โดยใช้โหมดเฟสมือถือหลายแบบรวมถึงเฟสย้อนกลับและเฟสปกติทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับการวิเคราะห์เสียงที่ซับซ้อนในอุตสาหกรรมยาสิ่งแวดล้อมและอาหาร
คอลัมน์ Astec ® CYCLOBOND ™และ ChiraDex ® HPLC
ใช้ขั้นตอนการผูกมัด cyclodextrin เพื่อสร้างคอมเพล็กซ์รวมกับสารประกอบอินทรีย์ที่หลากหลายคอลัมน์ CYCLOBOND ™มีความเชี่ยวชาญสำหรับการแยก chiral คอลัมน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการแก้ไข enantiomers ในยาและการใช้ chiral อื่นๆ
Supel ™คอลัมน์คาร์บอน LC
ทำจากอนุภาคคาร์บอนที่มีรูพรุน (PGC) คอลัมน์คาร์บอน Supel ™ LC HPLC ให้ความเสถียรที่ไม่มีใครเทียบได้ที่ระดับ pH ที่รุนแรง (1 – 14) และอุณหภูมิสูงถึง 250°C คอลัมน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการเก็บรักษาและแยกสารเคมีขั้วโลกภายใต้เงื่อนไขย้อนกลับโดยใช้กลไกการเก็บรักษาขั้วโลกแบบใหม่กับกราไฟท์ (PREG) เพื่อการแยกสารวิเคราะห์ที่ยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คอลัมน์ฮาร์ดแวร์—ตลับหมึกตัวจับยึดตลับหมึกและคอลัมน์พร้อมใช้งาน
เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับการใช้งาน HPLC ของคุณ คอลัมน์ Purosher ® และ Purosher ® STAR ของเราพร้อมด้วย LiChromher ®, Superspher ®, LiChromorb ® และ ChiraDex ® HPLC มีให้เลือกหลายแบบ นอกจากนี้ คอลัมน์ Purospher ® STAR 2 µm และ 3 µm UHPLC ยังมาพร้อมกับ ฮาร์ดแวร์คอลัมน์ Hebar ® HR ซึ่งให้ความเสถียรของแรงดันสูงถึง 1000 บาร์
ตลับหมึกและ ที่ใส่ตลับ manuCART ® HPLC ของ LiChromart ®
ตลับหมึก LiChromart ® ให้ความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมในการปรับแต่งขนาดคอลัมน์เพื่อตอบสนองความต้องการในการวิเคราะห์ของคุณ ออกแบบมาเพื่อความเข้ากันได้กับ อุปกรณ์ปลายด้าน manu-cart ® ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ของ Merck ช่วยให้สามารถปรับความยาวของตลับหมึกและเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้อย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา
การเปลี่ยน ตลับหมึก LiChromart ® ทำได้อย่างง่ายดายเนื่องจาก ที่ใส่ตลับหมึก MANU-Cart ® ยังคงอยู่จึงไม่จำเป็นต้องถอดการเชื่อมต่อของหลอดเลือดฝอย การเปลี่ยนผ่านระหว่างความยาว 75 มม., 125 มม., 150 มม. และ 250 มม. นั้นไร้รอยต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้อย่างง่ายดาย (ขนาด 4.6 มม., 4 มม., 3 มม. หรือ 2 มม.) เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณในเวลาเพียงไม่กี่นาที ฟิตติ้งปลายได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้สามารถปิดผนึกด้วยมือของ ตลับ LiChromart ® ที่แรงดันการทำงานมาตรฐาน (สูงสุด 250 บาร์) โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออาจต้องใช้เฉพาะที่แรงดันสูงกว่าเท่านั้นที่อาจขันให้แน่นด้วยประแจ ตัวยึด manuCART ® ช่วยให้สามารถรวม คอลัมน์อุปกรณ์ป้องกัน LiChromart ® 4-4 ได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวยึดคอลัมน์ล่วงหน้าเพิ่มเติม
คอลัมน์ HPLC ที่พร้อมใช้งาน Hibar ® RT
Hibar® RT เป็นคอลัมน์ HPLC แบบทั่วไปที่พร้อมใช้งานซึ่งมีปลายเกลียวสำหรับติดตั้งตัวลดความเร็วสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Capillary
โดยทั่วไปคอลัมน์ก่อนหน้าจะเชื่อมต่อกับคอลัมน์หลักโดยใช้ Capillaries เมื่อคอลัมน์หมดแล้วสามารถเติมใหม่ได้ (ตราบใดที่ไม่มีการกัดกร่อนหรือเกิดความเสียหายกับเกลียว) หรือกำจัดทิ้ง อย่างไรก็ตามการเติมคอลัมน์ใหม่โดยไม่ต้องแก้ไขหลอดจะเป็นความท้าทายในแง่ของแนวทางปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ (GLP) เนื่องจากแต่ละคอลัมน์มีประวัติที่ไม่ซ้ำกันและต้องมีการปรับสภาพที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันใหม่
คอลัมน์ Purospher ® STAR 2 µm และ 3 µm UHPLC มีให้เลือกใช้กับ ฮาร์ดแวร์คอลัมน์ Hebar ® HR ซึ่งช่วยให้ความเสถียรของแรงดันสูงถึง 1000 บาร์
คอลัมน์ HHibar ® HR UHPLC
คอลัมน์ Purospher ® STAR 2 µm และ 3 µm UHPLC มีให้เลือกใช้กับ ฮาร์ดแวร์คอลัมน์ Hebar ® HR ซึ่งช่วยให้ความเสถียรของแรงดันสูงถึง 1000 บาร์