ChemisTwin™ Portal และวัสดุอ้างอิงดิจิทัล (dRMs)
ChemisTwin™ portal — แพลตฟอร์ม
วัสดุอ้างอิงดิจิทัลแห่งแรก
ยืนยันโครงสร้างสารประกอบและวัดปริมาณตัวอย่างได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิกผ่านพอร์ทัล ChemisTwin™ ด้วยเทคโนโลยีวัสดุอ้างอิงดิจิทัล (dRMs) แพลตฟอร์มบนเว็บของเราช่วยอัตโนมัติการวิเคราะห์ NMR และ IR และเพิ่มความมั่นใจและความสม่ำเสมอให้กับผลลัพธ์ของคุณ
dRMs ของเราได้รับการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้าน NMR และ IR ของเรา จึงมอบความสะดวกสบายและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับไลบรารีสเปกตรัมแบบดั้งเดิม ด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูล dRMs ล่าสุดที่เชื่อถือได้ทันที มาดูกันว่าพอร์ทัล ChemisTwin™ สามารถเปลี่ยนการวิเคราะห์ NMR และ IR ประจำวันของคุณได้อย่างไร!
ประโยชน์
- ข้อมูล dRM ที่คุณสามารถเชื่อถือได้ ซึ่งพัฒนาโดยผู้จัดหาวัสดุอ้างอิงชั้นนำในอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ISO 9001
- ลดเวลาที่ใช้ไปกับงานทำด้วยมือ เช่น การค้นคว้าเอกสารวิชาการ การชั่งน้ำหนักวัสดุ และการเขียนรายงาน
- โซลูชันที่ไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ และเข้ากันได้กับเครื่องมือ
NMR (>300MHz) และ FTIR หลักทั้งหมด
ข่าว:
ขั้นตอนต่อไปของพอร์ทัล ChemisTwin™: ขยายการเข้าถึงและเพิ่มความน่าเชื่อถือ!
ต่อยอดจากความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ ขั้นตอนต่อไปของความร่วมมือกับ ACD/Labs จะทำให้การเข้าถึงพอร์ทัล ChemisTwin™ ที่ปฏิวัติวงการนี้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วย ACD/Labs ที่ให้การสนับสนุนด้านการขายเชิงพาณิชย์ ห้องปฏิบัติการทั่วโลกจึงสามารถได้รับประโยชน์จากระบบตรวจสอบสารประกอบที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และไม่ต้องใช้รีเอเจนต์ สัมผัสประสบการณ์กระบวนการทำงานที่เรียบง่าย ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น และความยั่งยืนที่พัฒนาขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
คำรับรองจากผู้ใช้
“ผมเห็นได้ชัดถึงศักยภาพและโอกาสที่พอร์ทัล ChemisTwin™ มอบให้กับวงการนี้ การนำวัสดุอ้างอิงดิจิทัล (dRMs) กระบวนการทำงานที่มีคู่มือ และความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ NMR หลักมาใช้ ทำให้เทคโนโลยีนี้เข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นแนวทางใหม่ในด้านประสิทธิภาพที่เทคโนโลยีนี้จะเปิดโอกาสให้ชุมชนวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ เนื่องจากมันจะช่วยทำให้วิธีการทำงานในอนาคตง่ายขึ้น”
-Roberto Chavez, ผู้ศึกษาระดับปริญญาเอกและผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ NMR ที่ภาควิชาเคมีและชีวเคมี มหาวิทยาลัย UCLA
“ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับ ทุกคนที่ใช้งาน NMR จะเห็นประโยชน์ได้ทันที – คือการประหยัดเวลา พอร์ทัล ChemisTwin™ จะเป็นการก้าวกระโดดที่แท้จริง!”
-หัวหน้าห้องปฏิบัติการ NMR, Pharma Diagnostics
“มันใช้งานง่ายและสะดวกมาก เครื่องมือนี้ช่วยนำคุณไปยังจุดที่คุณต้องการ และใช้งานง่ายมาก”
-นักวิทยาศาสตร์ระดับสูงด้าน NMR, ห้องปฏิบัติการรับจ้างสำหรับวิจัยและพัฒนา (R&D) และควบคุมคุณภาพ (QC)
“ผมเองก็จะลงทุนในโซลูชันนั้นครับ ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ชีวิตของนักศึกษาของเราสะดวกขึ้นมาก และประหยัดเวลาได้หลายวัน [ในการเข้าใจสเปกตรัมของพวกเขา]”
-หัวหน้าห้องปฏิบัติการ NMR, Academia
“เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย และรายงานมีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยใช้พอร์ทัล ChemisTwin™ เราสามารถระบุโครงสร้างที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ผู้จำหน่ายส่งมาให้เราผิดได้”
- ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ, Chemodex
เข้าถึงฐานข้อมูลของวัสดุอ้างอิงดิจิทัล (dRMs)
ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยสารประกอบจากแคตตาล็อกที่ครบถ้วนของวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง (Certified Reference Materials) และมาตรฐานวิเคราะห์ของเรา ทุก dRM สามารถติดตามย้อนกลับไปยังวัสดุอ้างอิงทางกายภาพได้* และหากท่านไม่พบสารประกอบที่ต้องการ สามารถส่งคำขอสร้าง dRM ใหม่ได้โดยตรงผ่านพอร์ทัล!
การวิเคราะห์ NMR
พอร์ทัล ChemisTwin™ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ NMR ได้ทั้งแบบคุณภาพและปริมาณ สำหรับการระบุคุณภาพ ให้อัปโหลดสเปกตรัมตัวอย่างของคุณและเลือกตัวเลือกการระบุคุณภาพ อัลกอริทึมจะเปรียบเทียบสเปกตรัมดังกล่าวกับวัสดุอ้างอิงดิจิทัล (dRMs) โดยพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของค่าการเลื่อนทางเคมีจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อยืนยันความตรงกัน สำหรับการวัดปริมาณ กระบวนการทำงานที่มีคำแนะนำจะช่วยให้คุณสามารถวัดปริมาณสารประกอบใด ๆ ได้ แม้จะอยู่นอกฐานข้อมูล dRM ก็ตาม ให้ระบุน้ำหนักโมเลกุลเพื่อรับผลการวัดสัดส่วนมวลในหน่วย mmol/g หรือ mg/g
การวิเคราะห์ IR
พอร์ทัล ChemisTwin™ ช่วยให้สามารถดำเนินการวิเคราะห์ทั้งการระบุสารและตรวจสอบคุณภาพได้ ระบุสารที่ไม่รู้จักได้โดยใช้สเปกตรัม IR ของคุณเป็นพื้นฐาน โดยการเปรียบเทียบกับคลังข้อมูลอ้างอิงดิจิทัลที่กว้างขวาง รวมถึงสารเคมีพื้นฐาน พอร์ทัล ChemisTwin™ IR ให้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่ครอบคลุม เพื่อรับประกันความบริสุทธิ์ของตัวอย่างของคุณ
คู่มือผู้ใช้
นอกเหนือจากระบบ DRM มาตรฐานแล้ว พอร์ทัล ChemisTwin™ ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างไลบรารีสเปกตรัมของตนเองได้ คุณสามารถอัปโหลดสเปกตรัม NMR และ IR ซึ่งสามารถจัดการ (สร้าง แก้ไข ลบ) และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในทุกขั้นตอนการวิเคราะห์ได้ ข้อมูลเมตาดาต้าสำหรับข้อมูลอ้างอิงที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของนี้สามารถเรียกใช้ได้อย่างสะดวกจากฐานข้อมูล PubChem ผ่านหมายเลข CAS ซึ่งช่วยให้การประเมินสเปกตรัมมีความแม่นยำและปรับแต่งได้ตามความต้องการสูง
รายงานและบันทึกกิจกรรม
ด้วยรายงานที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ คุณจะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบและยืนยันผลลัพธ์ของคุณ เมื่อรายงานได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถเข้าถึงรายงานจากแดชบอร์ดได้ตลอดเวลา และสามารถแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย
สามารถดูบันทึกการตรวจสอบที่ครบถ้วนได้ภายในพอร์ทัล ChemisTwin™ และไม่สามารถลบบันทึกได้ ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถมั่นใจได้อย่างเต็มที่ในความสมบูรณ์และความสามารถในการติดตามกิจกรรมวิเคราะห์ NMR ของคุณ
ศูนย์ความรู้ของ ChemisTwin™ Portal
เข้าถึงเอกสารทางเทคนิค วิดีโอสอน และแพ็กเกจเริ่มต้นเพื่อทดสอบแพลตฟอร์มในศูนย์ความรู้ของเรา
*เมื่อมีสินค้าพร้อมจำหน่าย จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดในประเภทที่เทียบเท่ากันเสมอ และระบุไว้ในใบข้อมูลของ dRMs แต่ละใบ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
- บทความ: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ChemisTwin™ Portal
โปรดดูส่วนคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ของเราเพื่อรับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับพอร์ทัล ChemisTwin™
- ใบโฆษณา: ChemisTwin™ Portal
ผู้ช่วย NMR ของคุณ ช่วยอัตโนมัติงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ได้
- ใบปลิว: คำเชิญเข้าร่วมการทดสอบเบต้า
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติดิจิทัลบนพอร์ทัล ChemisTwin™ ในฐานะผู้ทดสอบเบต้า เพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ NMR แบบอัตโนมัติและประหยัดเวลาในการทำงานด้านเคมี
- คู่มือการปรับเทียบ NMR แบบปริมาณของ ChemisTwin™
พอร์ทัล ChemisTwin™ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ผ่านวิธีการวัดปริมาณแบบดิจิทัลจากภายนอก ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับเทียบเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ NMR ของ Bruker ล่าสุด
- หมายเหตุการใช้งาน: การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์
ChemisTwin™ Portal สำหรับการระบุโครงสร้างแบบอัตโนมัติและการควบคุมคุณภาพ
- รายงานทางเทคนิค: ประสิทธิภาพของ ChemisTwin™
Digital Twin ของคุณสำหรับการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ประจำวัน การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และการประเมินประสิทธิภาพของ ChemisTwin™
- รายงานทางเทคนิค: การผลิต dRM
การพัฒนาวัสดุอ้างอิงใหม่สำหรับ NMR ที่ยั่งยืนและประหยัดค่าใช้จ่าย
- ใบปลิว : คำเชิญเข้าร่วมการทดสอบเบต้า – IR
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติดิจิทัลในด้านการวิเคราะห์สเปกโทรสโกปีอินฟราเรด
- ใบปลิว: วิธีใช้ ChemisTwin® ตอนที่ 5 : การปรับเทียบเครื่องมือของคุณ
ตั้งค่าการปรับเทียบบนพอร์ทัล
- ใบปลิว: วิธีใช้ ChemisTwin® ตอนที่ 6: การวัดปริมาณสารประกอบของคุณ การวัดปริมาณแบบไม่กำหนดเป้าหมาย
วิธีวัดปริมาณสารประกอบทั้งหมดด้วย 1H NMR
- ใบปลิว: วิธีใช้ ChemisTwin® ตอนที่ 7: การตรวจสอบและวัดปริมาณสารหลัก การวัดปริมาณแบบกำหนดเป้าหมาย
วิธีตรวจสอบและวัดปริมาณสารหลักของคุณ
- ใบโฆษณา: เปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล เปลี่ยนสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย ChemisTwin™
วัสดุอ้างอิงดิจิทัล (dRMs) สำหรับการวิเคราะห์สเปกโทรสโกปีที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนและยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Response not successful: Received status code 500