Merck
หน้าแรกบริการซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มดิจิทัลซอฟต์แวร์บันทึกผลการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ M-Trace®
ซอฟต์แวร์บันทึกผลการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ M-Trace®
ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันมือถือ M-Trace® เป็นเครื่องมือ QC ดิจิทัลที่สอดคล้องกับ 21 CFR Part 11 สำหรับการทดสอบความปลอดเชื้อ เพื่อการติดตามข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ! ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม และดูว่าการทดสอบความปลอดเชื้อที่ติดตามได้ครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งดำเนินการด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์ M-Trace® จะดำเนินการอย่างไรที่สถานที่ของคุณ
มารู้จัก M-Trace® ผู้ช่วยควบคุมคุณภาพแบบดิจิทัลของคุณ
ลองทดสอบความปลอดเชื้อด้วยสารละลาย M-Trace®
การเติมเต็มช่องว่างในการทดสอบความปลอดเชื้อ: ความสามารถในการติดตามย้อนกลับและการปฏิบัติตามข้อกำหนด 21 CFR Part 11
ด้วยการให้คำแนะนำทีละขั้นตอนและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ระบบ M-Trace® จึงเป็นวิธีที่สะดวกและเชื่อถือได้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับความสามารถในการติดตามย้อนกลับและความสมบูรณ์ของข้อมูล
  • เชื่อมต่อซอฟต์แวร์ M-Trace® กับเครื่องปั๊ม Steritest® Symbio ที่คุณใช้อยู่
  • เรียกใช้ซอฟต์แวร์จากคอมพิวเตอร์ใดก็ได้ โดยใช้ระบบจัดการผู้ใช้แบบรวมศูนย์สำหรับ Microsoft Windows
  • ได้รับประโยชน์จากความสอดคล้องกับ 21 CFR Part 11 ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วยฟังก์ชันบันทึกการตรวจสอบ
  • รับรองความสามารถในการติดตามย้อนกลับอย่างครบถ้วนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย จากการบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ อัตโนมัติ และครบถ้วน สำหรับการทดสอบความปลอดเชื้อแต่ละครั้ง
  • เพิ่มความปลอดภัยของกระบวนการด้วยขั้นตอนการทำงานที่มีคำแนะนำและระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดการเบี่ยงเบน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการกำจัดเอกสารแบบกระดาษและเปลี่ยนกระบวนการบันทึกและตรวจสอบให้เป็นระบบดิจิทัล
  • อำนวยความสะดวกในการควบคุมอัตโนมัติของปั๊ม Steritest® Symbio ของคุณ และเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลการทดสอบกับระบบ IT ของห้องปฏิบัติการ (ใช้ซอฟต์แวร์เดียวเพื่อควบคุมปั๊มทั้งหมด)
  • ทำให้การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานง่ายขึ้นด้วยคำแนะนำแบบเรียลไทม์ที่ครบถ้วน
ควบคุมกระบวนการทดสอบความปลอดเชื้อทั้งหมดของคุณได้อย่างเต็มที่
การสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการทดสอบความปลอดเชื้อด้วยซอฟต์แวร์ M-Trace
เปลี่ยนกระบวนการทำงานของคุณให้เป็นดิจิทัล
นำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ของคุณเข้าสู่ระบบดิจิทัล โดยการสร้างบันทึกการทดสอบหลัก (MTRs) ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำคุณผ่านขั้นตอนการทำงาน
แอปมือถือ M-Trace®
เชื่อมต่อข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่าง วัสดุสิ้นเปลือง จุดทดสอบ หรืออุปกรณ์ รวมถึงผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการหรือจากที่ใดก็ได้ ด้วยแอป M-Trace® Mobile App.
ยืนยันทุกขั้นตอนการทดสอบความปลอดเชื้อด้วยคำสั่งเสียง
ยืนยันว่าการดำเนินการแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้อง โดยใช้การควบคุมด้วยเสียงหรือการสื่อสารระหว่างเครื่องกับเครื่อง เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ แม้มือของคุณกำลังยุ่งกับงานอื่นอยู่
รับข้อมูลพารามิเตอร์ของเครื่องปั๊ม Steritest Symbio เพื่อติดตามกระบวนการผลิตของคุณ
รับข้อมูลพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ เช่น ความเร็วของปั๊มหรือความดัน จากอุปกรณ์ เช่น ปั๊ม Steritest® Symbio
สร้างรายงานการทดสอบความปลอดเชื้อแบบดิจิทัลของคุณโดยอัตโนมัติ
ระบบจะสร้างรายงานที่ครบถ้วนโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการยืนยันว่าขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอนได้ดำเนินการตามข้อกำหนดแล้ว
ระบบจัดการผู้ใช้ที่สอดคล้องกับ 21 CFR ส่วน 11
กำหนดบทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้ในระบบการจัดการผู้ใช้ที่ครบถ้วนและสะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน 21 CFR Part 11
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด
Response not successful: Received status code 500
ค้นพบซอฟต์แวร์บันทึกผลการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ M-TRACE®
ติดต่อเราเพื่อรับการสาธิตหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บันทึกผลการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ M-Trace® รุ่นใหม่
เพียงกรอกและส่งแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทรัพยากรผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ใบปลิว Mtrace
โบรชัวร์: ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บันทึกผลการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ M-Trace® ของเรา
รับข้อมูลเพิ่มเติมและเรียนรู้ว่าการทดสอบความปลอดเชื้อที่สามารถติดตามได้อย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งดำเนินการด้วยความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์ M-Trace® ของเรา จะดำเนินการอย่างไรที่สถานที่ของคุณ 
ดาวน์โหลดทันที
ใบข้อมูลทางเทคนิค Mtrace
ใบข้อมูลทางเทคนิค: ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับโซลูชัน M-Trace® ของเรา
รับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ QC ดิจิทัลของคุณ สำหรับการทดสอบความปลอดเชื้อและกระบวนการอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ดาวน์โหลดทันที 
ซอฟต์แวร์ Mtrace
เอกสารทางเทคนิค: ซอฟต์แวร์บันทึกผลการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ M-Trace® และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
รับข้อมูลวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับความสอดคล้องกับ 21 CFR Part 11 ของซอฟต์แวร์ M-Trace® ของเรา
ดาวน์โหลดทันที 
เว็บบินาร์ที่เกี่ยวข้อง
บุคคลสวมเสื้อแล็บสีขาวถือสมาร์ทโฟนขณะกำลังสังเกตดูรถเข็นที่มีขวดทดลองต่าง ๆ อยู่เบื้องหน้าฉากหลังสีฟ้า
เว็บบินาร์: การเติมเต็มช่องว่างในการทดสอบความปลอดเชื้อ: ความสามารถในการติดตามย้อนกลับและการปฏิบัติตามข้อกำหนด 21 CFR Part 11
ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา และค้นพบประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการใช้โซลูชัน M-Trace® ของเรา
บุคคลสวมเสื้อแล็บสีขาวกำลังจัดเรียงแบบจำลองโมเลกุลหรือสายดีเอ็นเอ โดยมีพื้นหลังดิจิทัลเป็นรูปดีเอ็นเอและรูปแบบข้อมูล
เว็บบินาร์: ความสมบูรณ์ของข้อมูลในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ: ไม่มีปากกา ก็ไม่มีความยุ่งยาก
เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีที่นวัตกรรมและโซลูชันดิจิทัลสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านความสมบูรณ์ของข้อมูลในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพด้านจุลชีววิทยาได้อย่างไร