Merck
86355
TentaGel™ MB-COOH
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
同義詞:
聚合物键合型 O-(2-琥珀酰氨乙基)聚乙二醇
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
extent of labeling
~0.40 mmol/g loading
particle size
140-170 μm
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)