Merck
BDPH9BCC2E95
Bide Pharmatech
1-Benzhydryl-3-phenylazetidine
同義詞:
1-benzhydryl-3-phenylazetidine
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C22H21N1
CAS 編號:
分子量::
299.42
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C22H21N/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-23(17-21)22(19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-22H,16-17H2
Inchi Key
PAXDHGAELYIMBD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Benzhydryl-3-phenylazetidine
hstatements
預防性聲明
警示詞
Warning
圖示
Exclamation mark
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)