Merck
BDPH9BCC42E1
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
同義詞:
1-(4-chlorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C10H7O2N2Cl1
CAS 編號:
分子量::
222.63
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c11-7-1-3-8(4-2-7)13-5-9(10(14)15)12-6-13/h1-6H,(H,14,15)
Inchi Key
LDALVFKCZXOZGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
預防性聲明
警示詞
Warning
圖示
Exclamation mark
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)