Merck
BDPH9BCCBDBD
Bide Pharmatech
4-Methoxy-2-methylaniline
同義詞:
4-methoxy-2-methylaniline
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C8H11O1N1
分子量::
137.18
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Inchi Key
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)