Merck
BDPH9BCCD53E
Bide Pharmatech
1-Heptanol
同義詞:
1-heptanol
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C7H16O1
CAS 編號:
分子量::
116.2
MDL number:
請前往 登入 查看您的定價
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Heptanol
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)