Merck
BDPH9BCCD8A7
Bide Pharmatech
3-Methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carbohydrazide
同義詞:
3-methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carbohydrazide
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C4H6O1N4S1
CAS 編號:
分子量::
158.18
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C4H6N4OS/c1-2-6-4(10-8-2)3(9)7-5/h5H2,1H3,(H,7,9)
Inchi Key
UJQISHJANPSPTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)