Merck
BDPH9BCCE1C8
Bide Pharmatech
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
同義詞:
2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C5H6O2N3Cl1
CAS 編號:
分子量::
175.57
MDL number:
請前往 登入 查看您的定價
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
Inchi Key
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
71-74C
Still not finding the right product?
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)