Merck
BDPH9BCCEF7A
Bide Pharmatech
Ethyl 3-(butylamino)propanoate
同義詞:
ethyl 3-(butylamino)propanoate
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C9H19O2N1
CAS 編號:
分子量::
173.26
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-3-5-7-10-8-6-9(11)12-4-2/h10H,3-8H2,1-2H3
Inchi Key
HTFPNDKVPVWBDL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-(butylamino)propanoate
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)