Merck
BDPH9BCCFCC2
Bide Pharmatech
6-(Methoxycarbonyl)-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
同義詞:
6-(methoxycarbonyl)-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C12H11O4N1
CAS 編號:
分子量::
233.22
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-6-8-4-3-7(12(16)17-2)5-9(8)13-10(6)11(14)15/h3-5,13H,1-2H3,(H,14,15)
Inchi Key
AYNZBBDTXXBQBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)