Merck
BDPH9BCD009E
Bide Pharmatech
Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
同義詞:
methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C8H8O2N1F1
CAS 編號:
分子量::
169.16
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
Inchi Key
UBFRSTYHLYPSND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
預防性聲明
警示詞
Warning
圖示
Exclamation mark
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)