Merck
BDPH9BCD0D72
Bide Pharmatech
(2-Iodo-4,5-dimethylphenyl)methanol
同義詞:
(2-iodo-4,5-dimethylphenyl)methanol
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C9H11O1I1
CAS 編號:
分子量::
262.09
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C9H11IO/c1-6-3-8(5-11)9(10)4-7(6)2/h3-4,11H,5H2,1-2H3
Inchi Key
OZONDJBVFLGNJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)