Merck
BDPH9BCD19F2
Bide Pharmatech
2-Iminothiolane hydrochloride
同義詞:
dihydro-2(3H)-thiophenimine hydrochloride
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C4H8N1Cl1S1
CAS 編號:
分子量::
137.63
MDL number:
請前往 登入 查看您的定價
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h2H,1,3,5H2;1H
Inchi Key
HIQWKSAWCPDJSL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Iminothiolane hydrochloride
hstatements
警示詞
Warning
圖示
Exclamation mark
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)