Merck
BDPH9BCD2B26
Bide Pharmatech
5-Bromo-N-hydroxypyridine-2-carboxamide
同義詞:
5-bromo-N-hydroxy-2-pyridinecarboxamide
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C6H5O2N2Br1
CAS 編號:
分子量::
217.02
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8-3-4)6(10)9-11/h1-3,11H,(H,9,10)
Inchi Key
OUJLLBUAKZPKEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
圖示
Flame
hstatements
警示詞
Danger
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)