Merck
BDPH9BCD3F1F
Bide Pharmatech
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
同義詞:
3-chloro-1H-indazol-6-amine
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C7H6N3Cl1
CAS 編號:
分子量::
167.6
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c8-7-5-2-1-4(9)3-6(5)10-11-7/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Inchi Key
DRRARKIFTNKQDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-red to yellow-brown solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Amino-3-chloro-1H-indazole
警示詞
Warning
圖示
Exclamation mark
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)