Merck
BDPH9BCD3F76
Bide Pharmatech
Bis(4-(tert-butyl)phenyl)amine
同義詞:
4-tert-butyl-N-(4-tert-butylphenyl)aniline
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C20H27N1
CAS 編號:
分子量::
281.44
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6/h7-14,21H,1-6H3
Inchi Key
OPEKHRGERHDLRK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
90%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(4-(tert-butyl)phenyl)amine
預防性聲明
警示詞
Warning
圖示
Exclamation mark
hstatements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)