Merck
BDPH9BCD5166
Bide Pharmatech
AChE/BChE-IN-10
同義詞:
N-(2-(1-benzylpiperidin-4-yl)ethyl)-6-methoxy-2-naphthamide
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C26H30O2N2
CAS 編號:
分子量::
402.54
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C26H30N2O2/c1-30-25-10-9-22-17-24(8-7-23(22)18-25)26(29)27-14-11-20-12-15-28(16-13-20)19-21-5-3-2-4-6-21/h2-10,17-18,20H,11-16,19H2,1H3,(H,27,29)
Inchi Key
AIIWJMPOAUNFLG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AChE/BChE-IN-10
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)