Merck
BDPH9BCD8DC6
Bide Pharmatech
2-Methoxy-6-methylphenol
同義詞:
2-methoxy-6-methylphenol
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C8H10O2
分子量::
138.17
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-6-4-3-5-7(10-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Inchi Key
WBHAUHHMPXBZCQ-UHFFFAOYSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)