Merck
BDPH9BCDBE8B
Bide Pharmatech
4-Nitrophthalonitrile
同義詞:
4-nitrophthalonitrile
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C8H3O2N3
CAS 編號:
分子量::
173.13
MDL number:
請前往 登入 查看您的定價
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C8H3N3O2/c9-4-6-1-2-8(11(12)13)3-7(6)5-10/h1-3H
Inchi Key
NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophthalonitrile
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)