Merck
BDPH9BCDC44B
Bide Pharmatech
Tris(4-bromo-2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
同義詞:
tris(4-bromo-2,3,5,6-tetramethylphenyl)borane
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C30H36Br3B1
CAS 編號:
分子量::
647.14
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C30H36BBr3/c1-13-19(7)28(32)20(8)14(2)25(13)31(26-15(3)21(9)29(33)22(10)16(26)4)27-17(5)23(11)30(34)24(12)18(27)6/h1-12H3
Inchi Key
CDDHNGCDCAKILA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
警示詞
Danger
圖示
Flame
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)