Merck
BDPH9BCDC5AE
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-(difluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
同義詞:
2-bromo-5-(difluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C3H1N2Br1S1F2
CAS 編號:
分子量::
215.02
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C3HBrF2N2S/c4-3-8-7-2(9-3)1(5)6/h1H
Inchi Key
GQUADXWTZXHNAT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)