Merck
BDPH9C021EE7
Bide Pharmatech
(E)-2-Ethylhex-2-enal
同義詞:
(2E)-2-ethyl-2-hexenal
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C8H14O1
分子量::
126.2
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
Inchi Key
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)