Merck
BL3H160C1917
BLD Pharmatech
(2-Amino-6-bromopyridin-3-yl)methanol
同義詞:
(2-amino-6-bromopyridin-3-yl)methanol
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C6H7O1N2Br1
CAS 編號:
分子量::
203.04
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-2,10H,3H2,(H2,8,9)
Inchi Key
QTTCZUHBAQUDIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)