Merck
BL3H97B9EA46
BLD Pharmatech
5-(4-Chlorophenyl)furan-2-carboxylic acid
同義詞:
5-(4-chlorophenyl)-2-furoic acid
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
C11H7O3Cl1
CAS 編號:
分子量::
222.63
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Inchi Key
XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
預防性聲明
警示詞
Warning
圖示
Exclamation mark
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)