Merck
NMIS030
Testosterone phenylpropionate
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C28H36O3
CAS 編號:
分子量::
420.58
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32150319
請前往 登入 查看您的定價
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C28H36O3/c1-27-16-14-21(29)18-20(27)9-10-22-23-11-12-25(28(23,2)17-15-24(22)27)31-26(30)13-8-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,18,22-25H,8-17H2,1-2H3/t22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1
InChI key
HHSXYDOROIURIP-FEZCWRLCSA-N
警示詞
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
存儲類別/等級
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
閃點 (F)
Not applicable
閃點(°C)
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)