MilliporeSigma
AABH93DE4E5D
AA BLOCKS, INC.
7-APB (hydrochloride)
Sinónimos:
1-(benzofuran-7-yl)propan-2-amine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H14O1N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
211.69
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H13NO.ClH/c1-8(12)7-10-4-2-3-9-5-6-13-11(9)10;/h2-6,8H,7,12H2,1H3;1H
Inchi Key
OENDNRHBWDLDMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)