MilliporeSigma
AABH97CD86A2
AA BLOCKS, INC.
Axitinib Sulfoxide
Sinónimos:
(E)-N-methyl-2-((3-(2-(pyridin-2-yl)vinyl)-1H-indazol-6-yl)sulfinyl)benzamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C22H18O2N4S1
Número CAS:
Peso molecular:
402.48
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C22H18N4O2S/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)29(28)16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+
Inchi Key
MAHSNFBPPYMWFB-FMIVXFBMSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)