MilliporeSigma
AABH97D205BD
AA BLOCKS, INC.
Fast Red Violet LB Salt
Sinónimos:
4-(benzoylamino)-5-chloro-2-methylbenzenediazonium chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H11O1N3Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
308.17
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
Inchi Key
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)