MilliporeSigma
AABH97D2F08E
AA BLOCKS, INC.
Indoramin
Sinónimos:
N-{1-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl}benzamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C22H25O1N3
Número CAS:
Peso molecular:
347.46
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C22H25N3O/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26)
Inchi Key
JXZZEXZZKAWDSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)