MilliporeSigma
AABH97D3CBBC
AA BLOCKS, INC.
Ethidium monoazide (bromide)
Sinónimos:
3-amino-8-azido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C21H18N5Br1
Número CAS:
Peso molecular:
420.31
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C21H17N5.BrH/c1-2-26-20-12-15(22)8-10-18(20)17-11-9-16(24-25-23)13-19(17)21(26)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,22H,2H2,1H3;1H
Inchi Key
GHUXAYLZEGLXDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)